主要文件
SYNF240250
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 7.5 cm × 10 cm, fits 250 mL flasks
别名:
Synthware F240250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
aluminum flask
接合處
Joints neck (100)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F240250
內徑 × 內徑
7.5 cm × 10 cm
內徑 × 深度
10 cm × 7.5 cm
培養瓶容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SYNF240250-1EA4061832208299