Merck
所有图片(4)
主要文件
Z183881
Sigma-Aldrich
Aldrich® 低形杜瓦瓶
capacity 100 mL, hemispherical, depth 3 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
Joints neck (30)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
7 cm
容量
100 mL
深度
3 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
用于需要低温和磁力搅拌的反应。半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。硼硅玻璃与保护外铝外壳。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z183881-1EA4061837617164