一般說明
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
用于需要低温和磁力搅拌的反应。半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。硼硅玻璃与保护外铝外壳。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z202649-1EA | 4061837617348 |