主要文件
SYNA501922
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 19/22, O.D. × L 153 mm
别名:
Synthware A501922, gas inlet adapter, extended drip tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A501922
外徑 × 長度
153 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)