主要文件
SYNB262914
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware B262914, mineral oil bubbler
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware B262914
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)