主要文件
SYNA391420
Synthware transfer valve adapter
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A391420, transfer adapter with valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A391420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)