主要文件
SYNA452440
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware A452440, thermometer inlet adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A452440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)