材料
alumina membrane
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 1 pieces
尺寸
20 mm × 20 mm
厚度
100 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
相容性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3