SM601001010
1 of 10
Sigma-Aldrich
SM25501010
SmartPor, alumina membrane
SM6050105
SM251001010
SM4050105
SM40100105
SM75501010
SM60501010
SM7550201
Z175471
Aldrich® lattice rods
GF00537207
Alumina
Pore geometry: trigonal arrangement
pkg of 10 pieces
10 mm × 10 mm
100 μm
125 nm (interpore distance)60 nm pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。