Merck
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34N4O9
分子量:
522.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
InChI 密鑰
IYCAHIIVLGRROV-UHFFFAOYSA-N
特點和優勢
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
QBD10215-50MG
QBD10215-1000MG