Merck
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-吡啶二羧酸
97%
别名:
辛可部酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NO4
CAS号:
分子量:
167.12
Beilstein:
137242
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)