Merck
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-吡嗪二羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4N2O4
CAS号:
分子量:
168.11
Beilstein:
147982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)