化驗
97%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup