化驗
99%
形狀
powder
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
InChI 密鑰
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3