主要文件
L032000
Sigma-Aldrich
DCI 活化剂
0.25 M
别名:
DCI 活化剂溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
品質等級
種類
for DNA synthesis
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
29-32 g/L (DCI content, titration)
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
活化剂溶液,内含强效活化剂,如4,5-二氰基咪唑(DCI)、5-(3,5-双(三氟甲基)苯)-1H-四唑(活化剂42)或5-乙硫基四唑(ETT)的乙腈溶液,用于在寡核苷酸合成的延伸步骤与亚磷酰胺溶液混合。活化剂可与亚酰胺基反应形成高活性中间体。然后,该中间体会与延伸中的寡核苷酸链上脱三苯甲基化的5′羟基形成核苷酸分子间键。
準備報告
二氰基咪唑/乙腈·3/100 (w/v)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
L032000-4X2.5L4061838215789
L032000-4X4L4061838215796
L032000-6X450ML4061838215802