品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChI 密鑰
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
乙腈/活化剂 42100/7(v/w)
其他說明
在延伸步骤中,将溶于乙腈中的含有5-(3,5-双(三氟甲基)苯基)-1H-四唑(活化剂42)的活化剂溶液与亚磷酰胺溶液混合。
活化剂可与亚酰胺基反应形成高反应性中间体。然后,该中间体会与正在延伸的寡核苷酸链上去三苯甲基化的5′羟基形成核苷酸间键。
活化剂可与亚酰胺基反应形成高反应性中间体。然后,该中间体会与正在延伸的寡核苷酸链上去三苯甲基化的5′羟基形成核苷酸间键。
法律資訊
本产品及其用途涵盖于美国专利号 7,897,758 中
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C