主要文件
L020000
Sigma-Aldrich
TCA 脱保护剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116004
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
28-32 g/L (TCA content, titration)
技術
DNA synthesis: suitable
雜質
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
三氯乙酸/二氯甲烷 3/100(v/v)
其他說明
在添加下一个亚磷酰胺之前,在二氯甲烷中的含有三氯乙酸(TCA) 的去封闭溶液从已经掺入生长的核酸中的核苷酸的 5′羟基部分去除二甲氧基三苯甲基(DMT) 保护基团。DMT 的去除允许未受保护的 5′ 羟基部分在随后的延伸反应中与新的亚磷酰胺反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)