Merck
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-异氰酸酯, average Mn 10000
形狀
solid
分子量
average Mn 10000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)