Merck
JKA7011
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, pentaerythritol core, carboxyl reactive
别名:
4臂-PEG-NH2, 4arm-PEG-NH 2, 四臂聚乙二醇胺,游离胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
4臂-PEG10K-NH2, pentaerythritol core, average Mn 10,000
形狀
solid
分子量
average Mn 10,000
反應適用性
reactivity: carboxyl reactive
聚合物結構
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4 臂 PEG 胺。PEG 水凝胶。胺基团与羧基 (-COOH) 或其他胺反应性化学基团结合。
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.