Merck
H52201
Sigma-Aldrich
4-羟基-4-苯基哌啶
99%
别名:
4-苯基-4-羟基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO
CAS号:
分子量:
177.24
Beilstein:
141577
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI 密鑰
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for synthesis of:
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Selective σ−ligands
  • Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
  • Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
  • Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
  • Selective dopamine D2 receptor antagonists
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)