Merck
H48808
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-硝基吡啶
97%
别名:
5-硝基-2-羟基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N2O3
CAS号:
分子量:
140.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
188-191 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
InChI 密鑰
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)