Merck
658448
Sigma-Aldrich
5-溴-2-羟基-3-硝基吡啶
98%
别名:
5-溴-3-硝基-2(1H)-吡啶酮, 5-溴-3-硝基-2-吡啶酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrN2O3
CAS号:
分子量:
218.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
246-250 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES 字串
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI 密鑰
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)