主要文件
GF65197435
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition medium viscosity
别名:
EK306302
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 651-974-35
重量
50 g
標稱粒徑
6 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)