主要文件
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
别名:
ZN063802
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
製造商/商標名
Goodfellow 723-989-31
尺寸
150 × 150 mm
厚度
50 mm
體積密度
0.33 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)