主要文件
GF55986261
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
50mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
别名:
PT027200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 559-862-61
長度 × 壁厚
50 mm × 0.13 mm
外徑 × 內徑
0.56 mm × 0.30 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF55986261-1EA4061825465234
GF55986261-2EA4061829974107