GF54455351
别名:
AJ065120
1 of 10
Sigma-Aldrich
266558
铝
GF79405454
Aluminium alloy 2024
GF11054225
266574
Supelco
68436
铁ICP-MS标准液
326887
338788
668184
N-甲基富勒烯吡咯烷
Roche
10105031001
β-半乳糖苷酶
203815
氧化钼(VI)
wire
Goodfellow 544-553-51
5 m
0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。