主要文件
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
别名:
AB200400
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 794-054-54
尺寸
300 × 300 mm
厚度
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)