主要文件
GF46437688
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
别名:
AL607950
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 464-376-88
長度
1000 mm
直徑
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)