Key Documents
GF21709885
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
别名:
AL607910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 217-098-85
長度
100 mm
直徑
1.0 mm