形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 132-821-41
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF13282141-2EA | 4061825031743 |
GF13282141-10EA | 4061825031729 |
GF13282141-1EA | 4061825031736 |
GF13282141-5EA | 4061825031750 |