形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 062-034-83
尺寸
300 × 300 mm
厚度
10 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF06203483-2EA | 4061825082936 |
GF06203483-1EA | 4061825082929 |