主要文件
446084
Sigma-Aldrich
聚氨酯二醇 溶液
average Mn ~320, 88 wt. % in H2O
别名:
聚氨酯二醇浓缩液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn ~320
成份
urethane, 37%
濃度
88 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.47
黏度
8,000 cP(25 °C)(lit.)
酸值
0.6 mg KOH/g(dry basis)
羥值
350 mg KOH/g(dry basis)
溶解度
H2O: soluble
密度
1.14 g/mL at 25 °C
一般說明
聚氨酯二醇溶液(PUD)是一种合成的聚合物溶液,可用作修饰剂,通过异氰酸酯和多元醇缩合而成。 它修饰水溶性树脂和乳化液,可用于汽车涂料应用。
應用
PUD可用于控制银(Ag)墨水的附着力,这种银墨水打印后可以形成透明的导电电极。这些打印的电极可用于有机太阳能电池(OSC)的制造。它也可用作染料敏化太阳能电池(DSSC)的电解液。
用作水溶性树脂的调节剂,以及木材、家电和汽车涂料中的乳液。
特點和優勢
水解稳定性,改善流动和流平性,并且使薄膜硬度更高。
外觀
二羟基官能化低聚物。具有专用组成的脂肪族聚氨酯
其他說明
本产品包含伯醇和仲醇羟基功能。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Roll-offset printed transparent conducting electrode for organic solar cells.
Kim I, et al.
Thin Solid Films, 580(2), 21-28 (2015)
Isolation of a Pseudomonas aeruginosa strain from soil that can degrade polyurethane diol.
Mukherjee K, et al.
Biodegradation, 22(2), 377-388 (2011)
High efficient plastic solar cells fabricated with a high-throughput gravure printing method.
Kopola P, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(10), 1673-1680 (2010)
Effects of Sodium Iodide (NaI) on Electro-Conductivity with Polyurethane-Diol Organic Electrolyte for Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC).
Solid State Phenomena, 268(10), 358-362 (2017)