Merck
458147
Sigma-Aldrich
聚\ [三羟甲基丙烷/二(丙二醇)- alt - 己二酸/邻苯二甲酸酐] , 多元醇
average Mn ~500
别名:
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
等效分子量
200
分子量
average Mn ~500
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
黏度
1,500 cP(25 °C)(lit.)
bp
>250 °C (lit.)
mp
<−25 °C (lit.)
羥基官能度
2.5
羥值
300 mg KOH/g
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O.O(CC(O)C)CC(O)C.OCC(CO)(CO)CC.OC(=O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1