Key Documents
GF20677923
聚氨酯
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
别名:
UR303810
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
foam
製造商/商標名
Goodfellow 206-779-23
尺寸
150 × 150 mm
厚度
10 mm
體積密度
0.08 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
如需最新SDS信息,请访问www.goodfellow.com
法律資訊
Goodfellow产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)