主要文件
GF03583649
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
别名:
AS006125
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141906
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 035-836-49
重量
100 g
塊最大尺寸
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1