主要文件
DWK213533803
Duran® Funnel
long stem(s)
别名:
213533803
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
long stem(s)
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 213533803
漏斗直徑
70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
特點和優勢
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)