主要文件
Z178195
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Bel-Art F14695-0000
長度
69.9 mm
容量
90 mL
直徑
76.2 mm
閥桿外徑
11.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)