包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Bel-Art F14696-0000
長度
104.8 mm
容量
180 mL
直徑
101.6 mm
閥桿外徑
19.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z178209-6EA | 4061832262680 |