主要文件
DWK213114908
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 500 mL
别名:
213114908
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
描述
With Spout
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 213114908
鋼瓶容積
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)