主要文件
CLS314090
Pyrex® 结晶皿
capacity 270 mL, O.D. × H ~90 mm × 50 mm
别名:
Corning® 3140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Corning 3140-90
外徑 × 高度
~90 mm × 50 mm
容量
270 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)