Key Documents
Z740636
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 270 mL, dish diam. × H 95 mm × 55 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
包裝
pack of 6 ea
容量
270 mL
皿直徑× 高度
95 mm × 55 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)