Merck
D222801
Sigma-Aldrich
正十二烷基硫醚
93%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)11]2S
CAS号:
分子量:
370.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
93%
形狀
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)