蒸汽密度
3.45 (vs air)
蒸汽壓力
2.35 psi ( 37.7 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
639 °F
expl. lim.
~7 %
折射率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
密度
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
This application demonstrates the suitability of the Petrocol column for the efficient analysis of hydrocarbons as listed in ASTM method D5134.
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)