化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.403
bp
125-127 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI 密鑰
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N