Merck
C65807
Sigma-Aldrich
4-氯苯肼 盐酸盐
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4NHNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
179.05
Beilstein:
3596254
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI 密鑰
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
J P Mahy et al.
European journal of biochemistry, 226(2), 445-457 (1994-12-01)
The reaction of p-chlorophenylhydrazine with prostaglandin H synthase (PGHS) Fe(III) under aerobic conditions leads to a partial destruction of the heme and to a new complex absorbing at 436 nm. This complex is also obtained by reaction of p-chlorophenyldiazene (pClPhN