Merck
713309
Sigma-Aldrich
2-氧代丁酸甲酯
95%
别名:
2-丁酮酸甲酯, 2-酮丁酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O3
CAS号:
分子量:
116.12
Beilstein:
1749847
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
95%
形狀
liquid
雜質
≤1.0% water
官能基
ester
ketone
SMILES 字串
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-氧代丁酸甲酯可以作为起始原料:
  • 以丙基膦酸酐为原料,经芳基肼Fischer吲哚化反应合成吲哚衍生物
  • 用于合成(−)-苦毒宁,天然产物,神经毒性倍半萜。
  • 制备phalarine的核心结构,多年生草本植物。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
122.0 °F
閃點(°C)
50 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)