Merck
C62603
Sigma-Aldrich
5-氯-2-戊酮
technical grade, 85%
别名:
3-乙酰-1-氯丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3COCH3
CAS号:
分子量:
120.58
Beilstein:
1098490
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
85%
形狀
liquid
雜質
1-2% water
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)