Merck
A13409
Sigma-Aldrich
α-乙酰基-γ-丁内酯
≥99%
别名:
2-乙酰基-γ-丁内酯, 2-乙酰基丁内酯, 2-乙酰基丁酸内酯, 2-氧-3-乙酰基四氢呋喃, 3-乙酰基-4,5,-二氢呋喃-2-酮, 3-乙酰基草脲胺-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O3
CAS号:
分子量:
128.13
Beilstein:
112676
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)