化驗
98%
形狀
crystals
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI 密鑰
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
C42807-100G | 4061832246420 |
C42807-25G | 4061833491928 |