材料
FEP tube
製造商/商標名
BRAND 708214
包裝
1 ea of
長度
195-350 mm
外徑
6 mm
容量
1, 2, 5 and 10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adjusts to various bottle heights.
法律資訊
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
BR708214-1EA | 4061831858679 |